Documentos Principais
C1062
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
red
Sinônimo(s):
vial cap inserts, vial identifier
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene
fabricante/nome comercial
Nalgene®
cor
red
Descrição geral
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)