Documentos Principais
A4302
Sigma-Aldrich
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
360.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome do produto
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, aminopeptidase substrate
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescência
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
chave InChI
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)