Documentos Principais
T2141
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (TLC), powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
338.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome do produto
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)ccc12
InChI
1S/C19H18N2O4/c1-11-8-18(23)25-17-10-13(4-7-15(11)17)21-19(24)16(20)9-12-2-5-14(22)6-3-12/h2-8,10,16,22H,9,20H2,1H3,(H,21,24)/t16-/m0/s1
chave InChI
NRGJYQDVMUOJLU-INIZCTEOSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tirosinase lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Sigma-Aldrich
T3824
Tirosinase
Rory E Morty et al.
The Journal of biological chemistry, 277(29), 26057-26065 (2002-05-15)
Aminopeptidases are emerging as exciting novel drug targets and vaccine candidates in parasitic infections. In this study, we describe for the first time an aminopeptidase from three highly pathogenic Leishmania species. Intronless genes encoding a leucyl aminopeptidase (lap) were cloned