P6675
Prolidase from porcine kidney
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinônimo(s):
Aminoacyl-L-proline hydrolase, Imido Dipeptidase, Prolidase, Proline dipeptidase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥100 units/mg protein
composição
Protein, 20-74% Lowry
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in the enzymatic hydrolysis of porcine milk for the recovery of L-glutamine from proteins and peptides
- in the proteolysis of skim milk for the determination of ε-(γ-glutamyl)lysine and free aminoacids
- to determine its effect on the activity of enterococcin A 2000
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1