L6007
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine kidney
tipo
Type VI-S
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥12 units/mg protein (biuret)
peso molecular
320 kDa
composição
Protein, 30-70%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?