SAE0046
Carboxypeptidase A from bovine pancreas
(Type II-PMSF treated), ≥20 units/mg protein
Sinônimo(s):
Carboxypeptidase A, Carboxypolypeptidase, Peptidyl-L-amino-acid hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
qualidade
(Type II-PMSF treated)
atividade específica
≥20 units/mg protein
peso molecular
~35 kDa
purificado por
2× crystallization
Impurezas
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrpsin
≤10 BAEE units/mg protein trypsin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)