243965
Phenylselenyl bromide
98%
Sinônimo(s):
Benzeneselenenyl bromide, Benzeneselenyl bromide
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
pf
58-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?