Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.603 (lit.)
p.e.
116-117 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#C[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NSe/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- benzeneselenol esters
- 2-bromoethyl phenyl selenie dibromide
- α,α-dioxy-β-phenylseleno carbonitriles
- β-alkoxyalkyl phenyl selenide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.