365246
2-Nitrophenyl selenocyanate
97.5%
Sinônimo(s):
1-Nitro-2-selenocyanatobenzene, o-Nitrophenyl selenocyanate, o-Nitrophenyl selenocyanide, o-Nitrophenylselenyl cyanide
Ensaio
97.5%
pf
140-142 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[Se]C#N
InChI
1S/C7H4N2O2Se/c8-5-12-7-4-2-1-3-6(7)9(10)11/h1-4H
chave InChI
LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to study the mechanism of its reaction with the zinc/thiolate clusters of metallothionein
- in the preparation of 2,3-seco-5 α-cholestane-2,3-diol
- in the preparation of 4α-methyl-2,3-seco-5 α-cholestane-2,3-diol
- in the preparation of 2-nitrophenylselenyl derivative
- in the synthesis of 3α-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17β-ol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?