188840
Ethyl acetimidate hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
Ethyl acetoamidate hydrochloride, Ethyl acetocarboximidate hydrochloride, Ethyl acetoimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidoate hydrochloride, Ethyl iminoacetate hydrochloride
Ensaio
97%
pf
112-114 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(C)=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
chave InChI
WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?