364789
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Sinônimo(s):
TBTA
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
65 °C/11 mmHg (lit.)
pf
21 °C (lit.)
densidade
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
chave InChI
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.