Documentos Principais
139661
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CCl3C(=NH)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
148-149 °C (lit.)
densidade
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
chave InChI
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as starting material during the synthesis of novel bibenzimidazole oligomers and polymers. It was employed as reagent during the synthesis of 2,2′-bisbenzimidazole-5,5′-dicarboxylic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Jun Yin et al.
The Journal of organic chemistry, 70(23), 9436-9446 (2005-11-05)
[Structure: see text]. A simple and mild condensation route for the synthesis of novel bibenzimidazole oligomers and polymers is reported here using methyl 2,2,2-trichloroacetimidate as a key starting material. The dimer, trimer, tetramer, and polymers of bibenzimidazole were synthesized as
A new sequence isomer of AB-polybenzimidazole for high-temperature PEM fuel cells.
Gulledge AL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(2), 306-313 (2012)