220051
N-Iodosuccinimide
95%
Sinônimo(s):
1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione, NIS, succiniodimide
Ensaio
95%
forma
powder
pf
202-206 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
IN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?