528218
N-Chlorophthalimide
96%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-Chloroisoindole-1,3-dione, 2-Chloroisoindoline-1,3-dione, Phthalimide chloride, Phthalimidoyl chloride
Ensaio
96%
pf
188-198 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
ClN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
chave InChI
WDRFYIPWHMGQPN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- α-amino acetal
- α-amino nitro compounds
- vicinal diamine
- α,β-unsaturated vicinal haloamino nitro compound
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
528218-25G | 4061831830163 |