Documentos Principais
109185
Sigma-Aldrich
Sacarina
≥98%
Sinônimo(s):
2,3-Di-hidroxi-1,2-benzisotiazol-3-ona-1,1-dióxido, Sulfimida o-benzoica, Imida do ácido 2-sulfobenzoico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
183.18
Beilstein:
6888
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
pf
226-229 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1g in 290ml
acetone: soluble 1g in 12ml
alcohol: soluble 1g in 31ml
boiling water: soluble 1g in 25ml
glycerol: soluble 1g in 50ml
alcohol: very slightly soluble
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A sacarina foi usada no método de cromatografia líquida de alta eficiência para a separação e determinação simultâneas de acessulfame potássico, sacarina e aspartame. Ela foi usada em teste de preferência por doce em ratos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A administração de sacarina após a N-metil-N′-nitro-N-nitrosoguanidina na dieta promove o desenvolvimento de tumores em ratos.
Um sabor doce para mamíferos. Foi proposto um sítio de ligação do receptor de sabor de glicerol específico para glicose em drosófila.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Acesulfame K for food analysis, ≥99.0%
Supelco
04054
Acesulfame K
Acesulfame potassium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0070000
Acesulfame potassium
Sacarina traceable to primary standards (LGC)
Supelco
41131
Sacarina
Anne Marie Vinggaard et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 85(2), 886-897 (2005-03-25)
Prochloraz is a commonly used fungicide that has shown multiple mechanisms of action in vitro. It antagonizes the androgen and the estrogen receptors, agonizes the Ah receptor, and inhibits aromatase activity. In vivo prochloraz acts antiandrogenically in the Hershberger assay
Simultaneous determination of artificial sweeteners in possible counterfeited wines, using high performance liquid chromatography with DAD detection.
Geana EI, et al.
Analele Universitatii Ovidius din Constanta-Seria Chimie, 23(1), 77-81 (2012)
M Takahashi et al.
Gan, 75(6), 494-501 (1984-06-01)
Sodium chloride, saccharin sodium, phenobarbital sodium and aspirin were tested for tumor-promoting activity in the glandular stomach of rats after initiation with N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) coupled with administration of a high salt diet. Male outbred Wistar rats were given MNNG in
Hugh P Morgan et al.
The Biochemical journal, 448(1), 67-72 (2012-08-22)
PYK (pyruvate kinase) plays a central role in the metabolism of many organisms and cell types, but the elucidation of the details of its function in a systems biology context has been hampered by the lack of specific high-affinity small-molecule
Katharine J Tuerke et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13709-13717 (2012-10-05)
A taste associated with emetic drugs produces conditioned disgust reactions in rats (predominantly gaping), unlike nonemetic drugs that can still produce conditioned taste avoidance but not conditioned disgust. That difference suggests nausea is a prerequisite for learning disgust reactions to