A0070000
Acesulfame potassium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Acesulfame K, 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acesulfame
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)