Documentos Principais
W700655
Sigma-Aldrich
Aspartame
≥98%, FG
Sinônimo(s):
L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe methyl ester, Aspartame
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
294.30
Beilstein:
2223850
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número E:
E951
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
pf
248-250 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
chave InChI
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)