A5139
Éster metílico de Asp-Phe
≥98%
Sinônimo(s):
éster metílico de N-(L-αaspartil)-L-fenilalanina, Asp-Phe-OMe, Aspartame
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éster metílico de Asp-Phe, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
doçura
160-200 × sucrose
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
chave InChI
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?