421669
Asp-Phe
96%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Asp-Phe, 96%
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +12.5°, c = 1 in 0.5 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
236-239 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1
chave InChI
YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?