Key Documents
8.14114
Sigma-Aldrich
Saccharin sodium salt dihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Saccharin sodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4NNaO3S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.20
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-886-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
potência
14200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
temperatura de transição
flash point >200 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade volumétrica
600‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Saccharin Anion in Zn2+ Electrochemistry: Investigates the role of saccharin sodium in enhancing the performance of zinc anodes in batteries, highlighting its potential in electrolyte modification for better energy storage solutions (Xi et al., 2021).
  • Behavioral Responses to Saccharin Mixtures in Chicks: Examines the preferences of chicks for saccharin mixed with quinine, contributing to sensory science and flavor enhancement research (Yoshida et al., 2018).
Nota de análise
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Water (K. F.): 13.0 - 15.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4