Documentos Principais
8.08236
Sigma-Aldrich
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-528-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 100 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
pieces
temperatura de autoignição
275 °C
potência
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
305 °C/1013 hPa
pf
50 °C
temperatura de transição
flash point 160 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 50 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1