S0050000
Saccharin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Saccharin sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
saccharin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-]
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)