1672010
USP
o-Toluenesulfonamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
saccharin
fabricante/nome comercial
USP
pf
156-158 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Saccharin
- Saccharin Sodium
- Saccharin Calcium
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2