1672020
USP
p-Toluenesulfonamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
saccharin
fabricante/nome comercial
USP
pf
134-137 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Saccharin
- Saccharin Sodium
- Saccharin Calcium
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
395.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
202 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)