PHR3537
Methyl Myristate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl myristate, Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1431501
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
323 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)