PHR3541
Methyl Tetracosanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl tetracosanoate, Lignoceric acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
methyl tetracosanoate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
p.e.
232 °C/4 mmHg (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
chave InChI
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)