PHR3540
Methyl Behenate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl behenate, Behenic acid methyl ester, Docosanoic acid methyl ester, Methyl docosanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
methyl behenate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pf
54-56 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
chave InChI
QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1