L6766
Methyl tetracosanoate
≥99.0% (capillary GC)
Sinônimo(s):
Lignoceric acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99.0% (capillary GC)
Formulário
powder or crystals
p.e.
232 °C/4 mmHg (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
chave InChI
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis