PHR2605
Methyl Laurate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Methyl laurate, Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1430305
família API
methyl laurate
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
262 °C/766 mmHg (lit.)
pf
4-5 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)