236330
p-Toluenesulfonamide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
pf
134-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Aplicação
- as nucleophile during tetrabutylammonium fluoride (TBAF) catalyzed vinyl aziridine opening reaction
- as reagent during selective aziridination of olefins catalyzed by dirhodium (II) caprolactamate
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
395.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
202 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
236330-10G | 4061838785572 |
236330-50G | 4061838785589 |