Documentos Principais
140333
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
≥96%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloroacetimidic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
252.52
Beilstein:
2525375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
Formulário
liquid
Impurezas
<1% benzyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
106-114 °C/0.5 mmHg (lit.)
temperatura de transição
solidification point 3-4 °C
densidade
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
chave InChI
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It was used in the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The total synthesis of scytophycin C. Part 1: stereocontrolled synthesis of the C1? C32 protected seco acid.
Paterson I, et al.
Tetrahedron, 54(39), 11935-11954 (1998)
Studies of novel cyclitols. A synthesis of 3'O, 4'O -dimethylfuniculosin.
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 41(49), 9397-9401 (2000)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 1547-1547 (1992)
Artigos
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.