419591
3-Butenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
1-(Bromomagnesium)-3-butene, 1-Buten-4-ylmagnesium bromide, Bromo(but-3-enyl)magnesium, Bromo-3-buten-1-ylmagnesium
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.937 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
SMLLHQBZPPSOSR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?