267848
3-Bromopentane
95%
Sinônimo(s):
3-Pentyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
densidade
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?