Documentos Principais
E14659
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butanol
98%
Sinônimo(s):
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalcohol’
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731254
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
146 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Mar Serrano-Arnaldos et al.
Journal of biotechnology, 325, 91-99 (2020-11-15)
Esters from branched alcohols and dicarboxylic linear acids are widely used as lube bases due to their good performance at low temperatures. This work proposes a new process to synthesize bis(2-ethylbutyl) adipate and bis(2-ethylbutyl) sebacate by using the lipase-based catalyst