H3003
2-Heptanol
98%
Sinônimo(s):
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.420 (lit.)
pb
160-162 °C (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?