Documentos Principais
8.20619
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Heptanol, Methyl pentyl carbinol, Methyl amyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
208-844-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.6 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
potência
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
1460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9 % (v/v)
temperatura de transição
flash point 59 °C
solubilidade
3.27 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.818
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
59 °C