Documentos Principais
W328800
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número FEMA:
3288
Beilstein:
1719088
Número CE:
Conselho da Europa nº:
554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.045
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.420 (lit.)
p.e.
160-162 °C (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; fruity; floral; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Heptanol or 2-heptyl alcohol is a volatile compound commonly found in plants of medicinal value. It imparts cocoa flavor to Malaysian cocoa beans during roasting. It is one of the key volatile components found in corn silk and in the essential oil extracted from Aloe ferox.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
59 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Headspace sorptive extraction (HSSE) in the headspace analysis of aromatic and medicinal plants.
Bicchi C, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 23(9), 539-546 (2000)
Volatile components of corn silk (Zea mays L.): Possible Heliothis zea (Boddie) attractants.
Flath RA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1290-1293 (1978)
Chemical composition of volatile constituents from the leaves of Aloe ferox.
Magwa ML, et al.
African Journal of Biotechnology, 5(18), 1652-1654 (2006)
Influence of roasting conditions on volatile flavor of roasted Malaysian cocoa beans.
Ramli N, et al.
Journal of Food Processing and Preservation, 30(3), 280-298 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W328800-4KG-K4061837862311
W328800-8KG-K
W328800-1KG-K4061837529184
W328800-250G-K4061837862304
W328800-SAMPLE-K4061833343807