Documentos Principais
8.18711
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-767-1
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98% (GC)
p.e.:
150-152 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
4.5 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
4.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
305 °C
potência
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.11-7.9 % (v/v)
p.e.
150-152 °C/1013 hPa
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
solubilidade
4.3 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup