537683
2-Heptanone
99%
Sinônimo(s):
Methyl pentyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.94 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.14 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
739 °F
Lim. expl.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% (water)
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
149-150 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 4.21 g/L at 20 °C
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?