H6511
3-Heptanone
98%
Sinônimo(s):
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
146-149 °C (lit.)
pf
−39 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?