Documentos Principais
259519
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
99%
Sinônimo(s):
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Beilstein:
1700447
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
187-188 °C (lit.)
densidade
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Nonanone has been used as internal standard in determination of significant volatile components of pacharan (alcoholic beverage).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quantification of significant volatile components of pacharan.
Fernandez-Garcia T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 206(6), 414-416 (1998)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The