W329002
3-Hexanone
≥97%
Sinônimo(s):
Ethyl propyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.400 (lit.)
p.e.
123 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W329002-1KG | 4061837905834 |
W329002-SAMPLE | 4061837905865 |
W329002-100G | 4061837905827 |
W329002-25G | 4061837905841 |