W427100
2-Decanone
≥98%
Sinônimo(s):
Methyl octyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
211 °C (lit.)
pf
3.5 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?