U1303
2-Undecanone
99%
Sinônimo(s):
Methyl nonyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.9 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
pb
231-232 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?