Documentos Principais
8.08469
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-937-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
228 °C/1013 mbar
pf
11-13 °C
temperatura de transição
flash point 96 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup