W309303
2-Undecanone
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Methyl nonyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5.9 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
231-232 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; waxy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: Research utilizing 2-Undecanone to study its binding interactions with milk proteins, enhancing understanding of flavor compound stability and protein binding in food products (Shepelev and Reineccius, 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W309303-10KG | |
W309303-800G | |
W309303-8KG | |
W309303-SAMPLE | |
W309303-1KG | |
W309303-1KG-K | 4061837807138 |
W309303-250G | |
W309303-250G-K | 4061837519949 |
W309303-4KG | |
W309303-4KG-K | 4061837807145 |
W309303-500G | |
W309303-8KG-K | 4061837807152 |
W309303-SAMPLE-K | 4061837520044 |