172839
2-Tridecanone
99%
Sinônimo(s):
Methyl undecyl ketone
Ensaio
99%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
pf
24-27 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?