T57401
Tridecane
≥99%
Sinônimo(s):
Cactus Normal Paraffin N 13, Cetiol iSAN, Paraffin N 13, n-Tridecane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 59.4 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
pf
−6-−4 °C (lit.)
densidade
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Reagent for the hydrodechlorination of 4‑chlorophenol in the presence of bimetallic nanocrystals as a catalyst.
- Reactant to synthesize α, ω-dicarboxylic acids through terminal oxygenation in the presence of an inorganic-biohybrid catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
79 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?