Key Documents
8.22110
Sigma-Aldrich
n-Nonadecane
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Nonadecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17CH3
Número CAS:
Peso molecular:
268.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
211-116-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
205 °C
Lim. expl.
0.6-6.5 % (v/v)
pb
329-331 °C
pf
31-34 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Epoxy⁻PCM Composites with Nanocarbons or Multidimensional Boron Nitride as Heat Flow Enhancers.: This study explores the application of epoxy⁻phase change material (PCM) composites integrated with nanocarbons or multidimensional boron nitride to enhance heat flow properties. n-Nonadecane is used as a PCM due to its suitable thermal properties, demonstrating its potential in improving the efficiency of thermal management systems (Agrawal et al., 2019).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Docosane 99%
Sigma-Aldrich
134457
Docosane
n-Hexadecano for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20633
n-Hexadecano
Eicosane 99%
Sigma-Aldrich
219274
Eicosane