N29406
Nonane
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
n-Nonane
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
4.41 (vs air)
pressão de vapor
0.18 psi ( 37.7 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
401 °F
Lim. expl.
2.9 %
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
pb
151 °C (lit.)
pf
−53 °C (lit.)
densidade
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- The Ullman reaction and the hydrogenation of CO2 to form CH3OH in the presence of a copper catalyst.
- The porosity characterization of different carbons by “nonane blocking of micropores”.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)